Methyl4-chlorbutyrat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L03734.14 L03734.22
L03734.14EA 305 DKK
L03734.14 L03734.22
Methyl4-chlorbutyrat ≥98%
Methyl4-chlorbutyrat
Purity: 98% CAS No.: 3153-37-5 Molecular Formula: Cl(CH2)3CO2CH3 Formula Weight: 136.58 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1745117 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00001003
Formel: C₅H₉ClO₂
Kogepunkt: 175…176 °C
Massefylde: 1,125
Flammepunkt: 59 °C (138 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001003
CAS-nummer: 3153-37-5
EINECS: 221-592-9
UN nummer: 3272
ADR: 3,III