2-Amino-4-tert-butylphenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22964.06 B22964.14
B22964.06EA 401 DKK
B22964.06 B22964.14
2-Amino-4-tert-butylphenol 97%
2-Amino-4-tert-butylphenol
Purity: 97% CAS No.: 1199-46-8 Molecular Formula: C10H15NO Formula Weight: 165.23 Melting Point: 162-164° MDL No.: MFCD00007698
Formel: C₁₀H₁₅NO
Smeltepunkt: 162…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007698
CAS-nummer: 1199-46-8
EINECS: 214-844-1