6-Methyl-1,2,3,4-tetrahidroquinolina ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15245.09 A15245.18
A15245.09EA 1890 DKK
A15245.09 A15245.18
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahidroquinolina ≥98%
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahidroquinolina
Purity: 98% CAS No.: 91-61-2 Molecular Formula: C10H13N Formula Weight: 147.22 Melting Point: 33-37° Boiling Point: 262-263°/712mm MDL No.: MFCD00023887
Formel: C₁₀H₁₃N
Kogepunkt: 262…263 °C (712 mmHg)
Smeltepunkt: 33…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023887
CAS-nummer: 91-61-2
EINECS: 202-083-0