1,2,3,4-Tetrahydroquinolin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B22750.22
B22750.36
B22750.C4
B22750.PG
B22750.A1
B22750.22EA
582
DKK
B22750.22
B22750.36
B22750.C4
B22750.PG
B22750.A1
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin ≥99%
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin
Purity: 99%
CAS No.: 635-46-1
Molecular Formula: C9H11N
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5950
Melting Point: ca 14°
Boiling Point: 248-250°
Beilstein Reference: 116149
MDL No.: MFCD00006693
Formel:
C₉H₁₁N Molekylvægt: 133.19 g/mol Kogepunkt: 248…250 °C Smeltepunkt: ∼ 14 °C Massefylde: 1.059 Flammepunkt: 100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006693 CAS-nummer: 635-46-1 EINECS: 211-237-6 |