L-Threonin
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
36382.02 36382.03
SERA36382.02EA 0 DKK
SERA36382.02 SERA36382.03
L-Threonin
L-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
Molekylvægt: 119.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064270
CAS-nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1