L-Threonin
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T206.1 T206.2 T206.3
ROTHT206.1EA 141.07 DKK
ROTHT206.1 ROTHT206.2 ROTHT206.3
L-Threonin
L-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064270
CAS-nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1