L-Threonin, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
MQ200
1.08411.0010 1.08411.0100 1.08411.1000 1.08411.9010
1.08411.0010EA 345 DKK
1.08411.0010 1.08411.0100 1.08411.1000 1.08411.9010
L-Threonin, Millipore®
L-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
Molekylvægt: 119.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064270
CAS-nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1