(S)-(+)-2-Aminosmørsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L13984.03
L13984.06
L13984.14
L13984.03EA
653
DKK
L13984.03
L13984.06
L13984.14
(S)-(+)-2-Aminosmørsyre ≥98%
(S)-(+)-2-Aminosmørsyre
Purity: 98+%
CAS No.: 1492-24-6
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Melting Point:
Formel:
C₄H₉NO₂ Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064415 CAS-nummer: 1492-24-6 EINECS: 216-083-3 Merck Index: 14,428 |