2-Aminobutansyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
H-DL-Abu-OH, DL-2-Aminobutyric acid, DL-α-Amino-N-Butyric Acid
172091000
172090250
ACRO172091000EA
1080
DKK
ACRO172091000
ACRO172090250
2-Aminobutansyre 99%
2-Aminobutansyre
Formel:
C₄H₉NO₂ Molekylvægt: 103.12 g/mol Smeltepunkt: 291…293 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008093 CAS-nummer: 2835-81-6 EINECS: 220-616-5 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Assay | ≥96.0 % |