Mesityloxid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methyl-3-penten-2-on
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05791.0100 8.05791.1000
8.05791.0100EA 275 DKK
8.05791.0100 8.05791.1000
Mesityloxid, Sigma-Aldrich®
Mesityloxid
Formel: C₆H₁₀O
Molekylvægt: 98.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008900
CAS-nummer: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN nummer: 1229
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 30 g/l (20 °C)
Melting Point -59 °C
Molar Mass 98.14 g/mol
Boiling Point 130 °C
Vapor Pressure 10.5 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Refractive Index 1.4445 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 10.1 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 344 °C