1-Brom-2-fluorbenzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromofluorobenzene
B0883-25G B0883-500G B0883-100G
TCIAB0883-25GEA 304 DKK
TCIAB0883-25G TCIAB0883-500G TCIAB0883-100G
1-Brom-2-fluorbenzen ≥99.0% (by GC)
1-Brom-2-fluorbenzen
Formel: C₆H₄BrF
Molekylvægt: 175 g/mol
Kogepunkt: 158°C
Smeltepunkt: –8°C
Flammepunkt: 48°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000282
CAS-nummer: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cd08a6c0b62aeb13dd2c9071a815868310cbb97&vid=81f03af473369458c88b09b1e60f10aff9ac1348&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %