Propiolaldehyd diethyl acetal ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
P1173-25ML P1173-5ML
TCIAP1173-25MLEA 2010 DKK
TCIAP1173-25ML TCIAP1173-5ML
Propiolaldehyd diethyl acetal ≥97.0% (by GC)
Propiolaldehyd diethyl acetal
Formel: C₇H₁₂O₂
Molekylvægt: 128.17 g/mol
Kogepunkt: 139°C
Flammepunkt: 32°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009237
CAS-nummer: 10160-87-9
EINECS: 233-430-4
UN nummer: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83a0577983edf06386222f1c4bf354258e9f52ea&vid=83a0577983edf06386222f1c4bf354258e9f52ea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %