2-Undecanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
U0006-25ML U0006-500ML
TCIAU0006-25MLEA 132 DKK
TCIAU0006-25ML TCIAU0006-500ML
2-Undecanon ≥98.0% (by GC)
2-Undecanone
Formel: C₁₁H₂₂O
Kogepunkt: 120°C
Smeltepunkt: ∼12 °C
Flammepunkt: 106°C
MDL Number: MFCD00009583
CAS-nummer: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06178
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f85b3814b54ed7604df749a08a1e303a7445d528&vid=606f480ceb5c1c6de7005277c1894663cd815503&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %