2-Bromimidazol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H52553.03 H52553.06
H52553.03EA 2600 DKK
H52553.03 H52553.06
2-Bromimidazol 95%
2-Bromoimidazole
Formel: C₃H₃BrN₂
Smeltepunkt: 197 °C
MDL Number: MFCD02179526
CAS-nummer: 16681-56-4