3,4-Dimethoxyphenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
186700100 186700500
ACRO186700100EA 1250 DKK
ACRO186700100 ACRO186700500
3,4-Dimethoxyphenol 97%
3,4-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Kogepunkt: 120 - 122 °C (0,2 -rr)
Smeltepunkt: 77…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008390
CAS-nummer: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %