3-(o-Tolyl)propionsyre 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H34375.03
H34375.09
H34375.03EA
414
DKK
H34375.03
H34375.09
3-(o-Tolyl)propionsyre 96%
3-(o-Tolyl)propionsyre
Purity: 96%
CAS No.: 22084-89-5
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Melting Point: 101-103°
MDL No.: MFCD00079773
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Smeltepunkt: 101…103 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00079773 CAS-nummer: 22084-89-5 |