1,3-Dimethoxybenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Resorcinol dimethyl ether
155231000 155235000
ACRO155231000EA 293 DKK
ACRO155231000 ACRO155235000
1,3-Dimethoxybenzen 99%
1,3-Dimethoxybenzen
Formel: C₈H₁₀O₂
Molekylvægt: 138.17 g/mol
Kogepunkt: 85…87 °C (7 mmHg)
Smeltepunkt: –52 °C
Massefylde: 1.05 g/cm³
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008384
CAS-nummer: 151-10-0
EINECS: 205-783-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %