Grafit 99, powder APS 7-11 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
46304.A1 46304.14
46304.A1EA 1300 DKK
46304.A1 46304.14
Grafit 99, powder APS 7-11 µm
Grafit
Purity: 99% CAS No.: 7782-42-5 Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3827
Massefylde: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-95593
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,04560