1,3-Diethoxybenzen 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A11338.09
A11338.18
A11338.30
A11338.09EA
393
DKK
A11338.09
A11338.18
A11338.30
1,3-Diethoxybenzen 95%
1,3-Diethoxybenzen
Purity: 95%
CAS No.: 2049-73-2
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Refractive Index: 1.5095
Melting Point: 11-12°
Boiling Point: 234-236°
Beilstein Reference: 2517730
MDL No.: MFCD00015145
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Molekylvægt: 166.22 g/mol Kogepunkt: 234…236 °C Smeltepunkt: 11…12 °C Massefylde: 1.010 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015145 CAS-nummer: 2049-73-2 EINECS: 218-071-3 |