3-Methyl-1-butyn 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
392740100 392740010
ACRO392740100EA 1490 DKK
ACRO392740100 ACRO392740010
3-Methyl-1-butyn 96%
3-Methyl-1-butyn
Formel: C₅H₈
Kogepunkt: 28 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,666 g/cm³
Flammepunkt: –30 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039853
CAS-nummer: 598-23-2
EINECS: 209-925-6
UN nummer: 3295
ADR: 3,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %