1-Iodpropan stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Propyl iodide
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04788.0100 8.04788.0250
8.04788.0100EA 769 DKK
8.04788.0100 8.04788.0250
1-Iodpropan stabilised, Sigma-Aldrich®
1-Iodopropane
Formel: C₃H₇I
Molekylvægt: 169.99 g/mol
Kogepunkt: 103
Smeltepunkt: –98 °C
Massefylde: 1.741 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 44
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001095
CAS-nummer: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN nummer: 2392
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08047
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 169.99 g/mol
Boiling Point 103 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 57 hPa (25 °C)
Flash Point 44 °C
Refractive Index 1.5055 (20 °C, 589 nm)
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)