m-Cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
m-Methylphenol
C0401-25G
C0401-500G
TCIAC0401-25GEA
132
DKK
TCIAC0401-25G
TCIAC0401-500G
m-Cresol ≥98.0% (by GC)
m-Cresol
Formel:
CH₃C₆H₄OH Molekylvægt: 108.14 g/mol Kogepunkt: 202°C Smeltepunkt: 11.5 Flammepunkt: 86°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002302 CAS-nummer: 108-39-4 EINECS: 203-577-9 UN nummer: 2076 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,02579 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |