m-Cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: m-Methylphenol
C0401-25G C0401-500G
TCIAC0401-25GEA 132 DKK
TCIAC0401-25G TCIAC0401-500G
m-Cresol ≥98.0% (by GC)
m-Cresol
Formel: CH₃C₆H₄OH
Molekylvægt: 108.14 g/mol
Kogepunkt: 202°C
Smeltepunkt: 11.5
Flammepunkt: 86°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002302
CAS-nummer: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN nummer: 2076
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c5b5933636a8d0c884930b6ecd5361c550d240c&vid=8c5b5933636a8d0c884930b6ecd5361c550d240c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %