1,4-Dibrom-2-butanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,4-Dibromo-2-butanol
D1743-25G D1743-5G
TCIAD1743-25GEA 1340 DKK
TCIAD1743-25G TCIAD1743-5G
1,4-Dibrom-2-butanol ≥95.0% (by GC)
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol
Formel: BrH₂CCH(OH)CH₂CH₂Br
Kogepunkt: 118°C
Massefylde: 2,023 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00000252
CAS-nummer: 19398-47-1
EINECS: 243-029-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04de7a3cc53e9c49b7e2ec1be5fb1c023f15afc7&vid=04de7a3cc53e9c49b7e2ec1be5fb1c023f15afc7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %