4-Methoxyphenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Mequinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21233.0005 8.21233.0250 8.21233.1000 8.21233.9025 8.21233.0025
8.21233.0005EA 256 DKK
8.21233.0005 8.21233.0250 8.21233.1000 8.21233.9025 8.21233.0025
4-Methoxyphenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenol
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 55…57 °C
Massefylde: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002332
CAS-nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 40 g/l (25 °C)
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (60 °C)
Flash Point 133 °C
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 5.1 (30 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 445 °C