3-Methoxyphenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12826.14
A12826.22
A12826.36
A12826.14EA
341
DKK
A12826.14
A12826.22
A12826.36
3-Methoxyphenol ≥97%
3-Methoxyphenol
Formel:
C₇H₈O₂ Kogepunkt: 244 °C Smeltepunkt: –18 °C Massefylde: 1,140 Flammepunkt: 124 °C (255 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002267 CAS-nummer: 150-19-6 EINECS: 205-754-6 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |