3-Methoxyphenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
161061000 161065000 161060250
ACRO161061000EA 578 DKK
ACRO161061000 ACRO161065000 ACRO161060250
3-Methoxyphenol 97%
3-Methoxyphenol
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 244 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –17 °C
Massefylde: 1,145 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002267
CAS-nummer: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear pink-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %