Guaiacol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
70430-100 70430-25 70430-50 70430-500
CAYM70430-100EA 788 DKK
CAYM70430-100 CAYM70430-25 CAYM70430-50 CAYM70430-500
Guaiacol
Guaiacol
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 28…32 °C
Massefylde: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002185
CAS-nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568