Målebægre med håndtag
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8652 8651 8650
BOCH8652EA 512 DKK
BOCH8652 BOCH8651 BOCH8650
Målebægre med håndtag
Bægre
Stainless steel, 18/10, with handle and spout.
  • Good chemical resistance
  • Excellent resistance to heat
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.