Propper til separationstragte, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
210132403 210133605 210134404 210135409 210136302 210131707
SCOT210132403EA 643 DKK
SCOT210132403 SCOT210133605 SCOT210134404 SCOT210135409 SCOT210136302 SCOT210131707
Propper til separationstragte, DURAN®
Tragte Skilletragte
Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • For glass manipulators
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance