Anisol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
MQ100
96109-5ML-F 96109-10ML-F
96109-5ML-FEA 521 DKK
96109-5ML-F 96109-10ML-F
Anisol, Supelco®
Anisol
Formel: C₇H₈O
Molekylvægt: 108.14 g/mol
Kogepunkt: 154
Smeltepunkt: –37 °C
Massefylde: 0.9961 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 44
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008354
CAS-nummer: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN nummer: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a998da12d17a8ca24de0433fcdc00b55e36267b&vid=7a0c59219a5fa4464a12e5978c1c2b749905446d&prid=web&clid=SAPDAM