Jordprøvetagere, Puerkhauer
Leverandør: BURKLE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5350-5012 5350-5018
BURK5350-5012EA 7440 DKK
BURK5350-5012 BURK5350-5018
Jordprøvetagere, Puerkhauer
Prøvetagere Prøvetager til fast materiale
Meget robust prøvetager til tung og stenet jord. Modellen med en rørlængde på 1000 mm har en konisk 60 cm spids, som gør det meget nemmere at trække prøvetageren ud igen.
  • Depth graduation of 10 cm divisions
  • Attachable handle and non-slip plastic grips
  • Reinforced impact head