Anisol 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
153920010
153920050
153922500
153920025
ACRO153920010EA
613
DKK
ACRO153920010
ACRO153920050
ACRO153922500
ACRO153920025
Anisol 99%, pure
Anisol
Formel:
C₇H₈O Molekylvægt: 108.14 g/mol Kogepunkt: 154 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –37 °C Massefylde: 0.99 g/cm³ Flammepunkt: 45 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008354 CAS-nummer: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 UN nummer: 2222 ADR: 3 III Merck Index: 13,00672 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |