Jordprøvetagere, Mole
Leverandør: BURKLE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5350-1045 5350-1005 5350-1015 5350-1020 5350-1025 5350-1030 5350-1035 5350-1040
BURK5350-1045EA 8800 DKK
BURK5350-1045 BURK5350-1005 BURK5350-1015 BURK5350-1020 BURK5350-1025 BURK5350-1030 BURK5350-1035 BURK5350-1040
Jordprøvetagere, Mole
Prøvetagere Prøvetager til fast materiale
Meget robust model med specialhærdede, smedede borebits. Til bestemmelse af jords egenskaber, fugt og struktur. Formen på Mole borebits sikrer minimal friktion under boring og når Mole tages ud af jorden. Mole har forskellige komponenter. Håndtag med 75 cm stav, forlængerstav på 100 cm, hvis nødvendigt, og en af syv tilgængelige borebits, som alle er designet til en bestemt jordtype. Komponenterne kan kombineres uden problemer. Forlængerstavene kan forlænge Moles arbejdsdybde til 5 m. Borebits bestilles separat.
  • Fysisk kraft reduceres til et minimum