Tænger til bægre
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2200 2190
BOCH2200EA 224 DKK
BOCH2200 231-1007
Tænger til bægre
Tænger
These beaker tongs are made of electrolytically polished stainless steel. The jaws are covered with silicone tubing.