Tænger til digler, med plasthåndtag
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2162 2160 2161 2163
BOCH2162EA 135 DKK
BOCH2162 BOCH2160 BOCH2161 BOCH2163
Tænger til digler, med plasthåndtag
Tænger
Stainless steel crucible tongs with plastic handle (PVC).
  • Temperature resistant up to 145 °C