2,4-Dinitroanisol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B21542.14
B21542.22
B21542.36
B21542.14EA
548
DKK
B21542.14
B21542.22
B21542.36
2,4-Dinitroanisol ≥98%
2,4-Dinitroanisol
Purity: 98%
CAS No.: 119-27-7
Molecular Formula: C7H6N2O5
Formula Weight: 198.14
Melting Point: 88-94°
Boiling Point: 207°/12mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00035745
Formel:
C₇H₆N₂O₅ Kogepunkt: 351 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 88 °C Massefylde: 1,34 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00035745 CAS-nummer: 119-27-7 EINECS: 204-310-9 |