2-Nitrophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: o-Nitrophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06790.0100 8.06790.0500 8.06790.9999
8.06790.0100EA 280 DKK
8.06790.0100 8.06790.0500 8.06790.9999
2-Nitrophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Kogepunkt: 214,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 43…45 °C
Massefylde: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011688
CAS-nummer: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN nummer: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2.1 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (25 °C)
Flash Point 108 °C
Ignition Point 550 °C