2-Nitrophenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Nitrophenol
128740010 128740050 128741000 128745000
ACRO128740010EA 1020 DKK
ACRO128740010 ACRO128740050 ACRO128741000 ACRO128745000
2-Nitrophenol 99%
2-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Kogepunkt: 214,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 43…47 °C
Massefylde: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011688
CAS-nummer: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN nummer: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %