4-Nitroanisol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A19152.0B
A19152.30
A19152.0BEA
3810
DKK
A19152.0B
A19152.30
4-Nitroanisol ≥97%
4-Nitroanisol
Purity: 97%
CAS No.: 100-17-4
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1865361
Merck Reference: 14,6585
UN No.: 3458
MDL No.: MFCD00007327
Formel:
C₇H₇NO₃ Kogepunkt: 260 °C Smeltepunkt: 50…54 °C Massefylde: 1,233 Flammepunkt: 130 °C (266 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007327 CAS-nummer: 100-17-4 EINECS: 202-825-3 UN nummer: 3458 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6585 |