4-Nitroanisol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
147020050 147022500
ACRO147020050EA 195 DKK
ACRO147020050 ACRO147022500
4-Nitroanisol 99+%
4-Nitroanisol
Formel: C₇H₇NO₃
Kogepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 51…53 °C
Massefylde: 1,23 g/cm³
Flammepunkt: 130 °C
MDL Number: MFCD00007327
CAS-nummer: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN nummer: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Green to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %