3-Nitrophenol, crystals
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: m-Nitrophenol
0215589380 0215589305 0215589325
ICNA0215589380EA 2360 DKK
ICNA0215589380 ICNA0215589305 ICNA0215589325
3-Nitrophenol, crystals
3-Nitrophenol
Soluble in ethanol and water.
Formel: C₆H₅NO₃
Kogepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 32…35 °C
Massefylde: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007240
CAS-nummer: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
UN nummer: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682