Magnetic stirring bar retrievers, PTFE coated
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
710 712
442-4132EA 158 DKK
442-4132 442-4131
Magnetic stirring bar retrievers, PTFE coated
Omrørere Omrøreudstyr
PTFE coated stirring bar retrievers for removing magnetic stirrer bars from foodstuff.