Nitrobenzen, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
06084-1ML-F 06084-5ML-F
06084-1ML-FEA 167 DKK
06084-1ML-F 06084-5ML-F
Nitrobenzen, Supelco®
Nitrobenzen
Formel: C₆H₅NO₂
Molekylvægt: 123.11 g/mol
Kogepunkt: 210,8
Smeltepunkt: 5,7
Massefylde: 1.2037 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 88
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007043
CAS-nummer: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN nummer: 1662
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,06621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8aa85a398833ac71f039039607b0f966209055c&vid=41684d31c0839075353f470379903cf0e8890f8b&prid=web&clid=SAPDAM