Nitrobenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10585.0C
A10585.0E
A10585.36
A10585.0CEA
2200
DKK
A10585.0C
A10585.0E
A10585.36
Nitrobenzen ≥99%
Nitrobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 98-95-3
Molecular Formula: C6H5NO2
Formula Weight: 123.11
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5520
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 507540
Merck Reference: 14,6588
UN No.: 1662
MDL No.: MFCD00007043
Formel:
C₆H₅NO₂ Molekylvægt: 123.11 g/mol Kogepunkt: 210…212 °C Smeltepunkt: 5…6 °C Massefylde: 1.196 Flammepunkt: 87 °C (188 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007043 CAS-nummer: 98-95-3 EINECS: 202-716-0 UN nummer: 1662 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,06621 |