Nitrobenzen 99%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
128420010 128420025 128420100
ACRO128420010EA 488 DKK
ACRO128420010 ACRO128420025 ACRO128420100
Nitrobenzen 99%, ekstra ren
Nitrobenzen
Formel: C₆H₅NO₂
Kogepunkt: 210…211 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 5…6 °C
Massefylde: 1,205 g/cm³
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007043
CAS-nummer: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN nummer: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %