1,4-Dinitrobenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
408650050 408650250
ACRO408650050EA 434 DKK
ACRO408650050 ACRO408650250
1,4-Dinitrobenzen 98%
1,4-Dinitrobenzen
Formel: C₆H₄N₂O₄
Kogepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 173…175 °C
Massefylde: 1,63 g/cm³
Flammepunkt: 150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007314
CAS-nummer: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
UN nummer: 3443
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03301
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Ochre to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
GC ≥97.5 %