N-Methyl-2-nitroanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A19538.22
A19538.14
A19538.06
A19538.22EA
3590
DKK
A19538.22
A19538.14
A19538.06
N-Methyl-2-nitroanilin ≥98%
N-Methyl-2-nitroanilin
Purity: 98%
CAS No.: 612-28-2
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point:
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Kogepunkt: 158 °C (18 mmHg) Smeltepunkt: 33…36 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007090 CAS-nummer: 612-28-2 EINECS: 210-303-1 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,II |