N-Methylanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L13873.22 L13873.36 L13873.0E L13873.PG
L13873.22EA 330 DKK
L13873.22 L13873.36 L13873.0E L13873.PG
N-Methylanilin ≥98%
N-Methylanilin
Purity: 98% CAS No.: 100-61-8 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.5710 Melting Point: -57° Boiling Point: 194-197° Beilstein Reference: 741982 Merck Reference: 14,6019 UN No.: 2294 MDL No.: MFCD00008283
Formel: C₇H₉N
Molekylvægt: 107.16 g/mol
Kogepunkt: 194…197 °C
Smeltepunkt: –57 °C
Massefylde: 0.989
Flammepunkt: 86 °C (186 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008283
CAS-nummer: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN nummer: 2294
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06098