N-Butylanilin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24180.14 B24180.22
B24180.14EA 614 DKK
B24180.14 B24180.22
N-Butylanilin ≥99%
N-Butylanilin
Purity: 99% CAS No.: 1126-78-9 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.23 Flash Point: 105°(222°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 240-242° UN No.: 2738 MDL No.: MFCD00035798
Formel: (C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 240…242 °C
Smeltepunkt: –14.4 °C
Massefylde: 0.932
Flammepunkt: 105 °C (222 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035798
CAS-nummer: 1126-78-9
EINECS: 214-425-6
UN nummer: 2738
ADR: 6.1 II