3,4,5-Trimethoxyanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L01619.06 L01619.14
L01619.06EA 421 DKK
L01619.06 L01619.14
3,4,5-Trimethoxyanilin ≥98%
3,4,5-Trimethoxyanilin
Purity: 98+% CAS No.: 24313-88-0 Molecular Formula: C9H13NO3 Formula Weight: 183.21 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 642919 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008393
Formel: C₉H₁₃NO₃
Kogepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 110…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008393
CAS-nummer: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III